Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrogallol red solution pour détermination des protéines, prêt-à-l'emploi

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3',4',5',6'-Tetrahydroxyspiro[benzo[c][1,2]oxathiole-3,9'-xanthene] 1,1-dioxide

P2575-100ML
TCIAP2575-100MLEA 66 EUR InStock
TCIAP2575-100ML
Pyrogallol red solution pour détermination des protéines, prêt-à-l'emploi
Pyrogallol red


Formule: C₁₉H₁₂O₈S
MW: 400,36 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005046
Numéro CAS: 32638-88-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid
Protein determination test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité