Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(R)-Methyl-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: D-(-)-2-Phenylglycine methyll ester hydrochloride, (R)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, Methyl (R)-(-)-2-Amino-2-phenylacetate hydrochloride, H-D-Phg-OMe·HCl, H-D-Phg-OMe.HCl, (R)-(-)-2-Amino-2-phenylacetic acid methyll ester hydrochloride

P2592-25G
TCIAP2592-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAP2592-25G
(R)-Methyl-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-Methyl-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride


Formule: C₉H₁₁NO₂·HCl
MW: 201,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00137487
Numéro CAS: 19883-41-1
EINECS: 243-399-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1f15eac4ac24c7697fbdd3c71677b4fa9cef459&vid=b1f15eac4ac24c7697fbdd3c71677b4fa9cef459&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -117 to -129 deg (C=1, water)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité