Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2,4-Pentanedionato)bis(2-phenylpyridine)iridium(III) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Iridium(III) bis(2-phenylpyridinato)acetylacetonate, (Acetylacetonato)bis(2-phenylpyridine)iridium(III), Ir(ppy)2(acac), Acetylacetonatobis(2-phenylpyridine)iridium

P2637-200MG
TCIAP2637-200MGEA 227 EUR InStock
TCIAP2637-200MG
(2,4-Pentanedionato)bis(2-phenylpyridine)iridium(III) ≥98.0% (par HPLC)
(2,4-Pentanedionato)bis(2-phenylpyridine)iridium(III)


Formule: C₂₇H₂₃IrN₂O₂
MW: 599,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD12022553
Numéro CAS: 337526-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Molar extinction coefficient min. 40000 (CH2Cl2, 258.0 to 264.0nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité