Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Phenyl-9H,9'H-2,3'-bicarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

P2640-1G
TCIAP2640-1GEA 157 EUR InStock
TCIAP2640-1G
9-Phenyl-9H,9'H-2,3'-bicarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9-Phenyl-9H,9'H-2,3'-bicarbazole


Formule: C₃₀H₂₀N₂
MW: 408,50 g/mol
Numéro CAS: 1382955-10-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité