Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pralatrexate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2S)-2-(4-(1-(2,4-Diaminopteridin-6-yl)pent-4-yn-2-yl)benzamido)pentanedioic acid, (2S)-2-[4-[1-(2,4-Diaminopteridin-6-yl)pent-4-yn-2-yl]benzamido]pentanedioic acid

P2645-100MG
TCIAP2645-100MGEA 349 EUR InStock
TCIAP2645-100MG
Pralatrexate ≥98.0% (par HPLC)
Pralatrexate


Formule: C₂₃H₂₃N₇O₅
MW: 477,48 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00920897
Numéro CAS: 146464-95-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité