Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(2-Pyridyl)benzonitrile ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P2659-1G
TCIAP2659-1GEA 190 EUR InStock
TCIAP2659-1G
4-(2-Pyridyl)benzonitrile ≥97.0% (par GC)
4-(2-Pyridyl)benzonitrile


Formule: C₁₂H₈N₂
Numéro MDL: MFCD04116306
Numéro CAS: 32111-34-5
EINECS: 250-921-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité