[6,6]-Phenyl-C61-butyric acid methyl ester ≥99.5% (par HPLC) pour l'électronique organique
Fournisseur: TCI
Synonyms: [60]PCBM, PCBM, [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Methyl Ester, 3′H-Cyclopropa[1,9] [5,6]fullerene-C60-Ih-3′-butanoic acid 3′-phenyl methyl ester, Methyl [6,6]-Phenyl-C61-butyrate
P2682-100MG
TCIAP2682-100MGEA 267 EUR InStock
TCIAP2682-100MG
[6,6]-Phenyl-C61-butyric acid methyl ester ≥99.5% (par HPLC) pour l'électronique organique
[6,6]-Phenyl-C61-butyric acid methyl ester
Formule: C₇₂H₁₄O₂
MW: 910,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784544
Numéro CAS: 160848-22-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%
Electron Mobility (muFET) min. 0.020 cm2/Vs (HMDS Si/SiO2 substrate)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité