Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[6,6]-Phenyl-C71-butyric acid methyl ester (mixture of isomers) mélange d'isomères ≥99.0% (par HPLC) pour l'électronique organique

Fournisseur: TCI

P2683-100MG
TCIAP2683-100MGEA 383 EUR InStock
TCIAP2683-100MG
[6,6]-Phenyl-C71-butyric acid methyl ester (mixture of isomers) mélange d'isomères ≥99.0% (par HPLC) pour l'électronique organique
[6,6]-Phenyl-C71-butyric acid methyl ester (mixture of isomers)


Formule: C₈₂H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD09842750
Numéro CAS: 609771-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 % (total of isomer)
Absorbance (E1%1cm) min. 250 (Toluene, 370.0 to 375.0nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 200 (Toluene, 460.0 to 465.0nm)
Electron Mobility (muFET) min 0.015 cm2/Vs (HMDS Si/SiO2 substrate)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité