4-Pentylphenyl 4-Methoxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid 4-Amylphenyl ester, 4-Amylphenyl 4-Methoxybenzoate, 4-Methoxybenzoic acid 4-Pentylphenyl ester, 4-Pentylphenyl 4-methoxybenzoate
P2692-5G
TCIAP2692-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAP2692-5G
4-Pentylphenyl 4-Methoxybenzoate ≥98.0% (par GC)
4-Pentylphenyl 4-Methoxybenzoate
Formule: C₁₉H₂₂O₃
MW: 298,38 g/mol
Point de fusion: 29°C
Numéro MDL: MFCD08276868
Numéro CAS: 38444-13-2
EINECS: 253-932-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité