Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, (R)-2-Hydroxy-3-(palmitoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate

P2694-250MG
TCIAP2694-250MGEA 263 EUR InStock
TCIAP2694-250MG
1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine


Formule: C₂₄H₅₀NO₇P
MW: 495,638 g/mol
Point de fusion: 253°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036904
Numéro CAS: 17364-16-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +5.0 deg (C=0.1, methanol)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité