Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Quinidine ≥85.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (+)-Quinidine

Q0006-5G
TCIAQ0006-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAQ0006-5G
Quinidine ≥85.0% (par HPLC)
Quinidine


Formule: C20H24N2O2
MW: 324,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135581
Numéro CAS: 56-54-2
EINECS: 200-279-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08060
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 174.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +260 to +275 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité