Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Quinoline isoamyl iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Quinoline Isopentyl Iodide

Q0012-25G
TCIAQ0012-25GEA 167 EUR InStock
TCIAQ0012-25G
Quinoline isoamyl iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Quinoline isoamyl iodide


Formule: C₁₄H₁₈IN
MW: 327,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060040
Numéro CAS: 54899-89-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Solubility in hot Water within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité