Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Quinoline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

Q0013-25G
TCIAQ0013-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAQ0013-25G
Quinoline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Quinoline hydrochloride


Formule: C₉H₇N
Numéro MDL: MFCD00043788
Numéro CAS: 530-64-3
EINECS: 208-489-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité