Quinizarin green ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Q0021-25G
TCIAQ0021-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAQ0021-25G
Quinizarin green ≥98.0% (sur base azote total)
Quinizarin green
Formule: C₂₈H₂₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00001195
Numéro CAS: 128-80-3
EINECS: 204-909-5
Merck Index: 14,08065
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7329522e1ea0719f8f7f290412402cdbf81234c5&vid=7329522e1ea0719f8f7f290412402cdbf81234c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Lambda max. 508.0 to 603.0 nm (Acetone)
Lambda max.2 635.0 to 640.0 nm (Acetone)
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (Acetone, 508.0 to 603.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité