Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: D and C Yellow No. 10, Quinoline Yellow S, Quinaldine Yellow, Food yellow 13, CI 47005
Q0023-25G
TCIAQ0023-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAQ0023-25G
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
Formule: C₁₈H₁₁NO₂.xNaO₃S
Numéro MDL: MFCD00080727
Numéro CAS: 8004-92-0
Merck Index: 14,08071
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Lambda max. 410.0 to 414.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (H2O, 410.0 to 414.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité