Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridine ≥99.0% (par GC) solvant de séquençage

Fournisseur: TCI
Danger

Q0034-100ML
TCIAQ0034-100MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAQ0034-100ML
Pyridine ≥99.0% (par GC) solvant de séquençage
Pyridine


Formule: C₅H₅N
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
ONU: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07970
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=505f33b7121956085a043b4fd03c4dfc66b5eaf6&vid=8457682eb126f0e935ce7c2cc89a2b0e1b893405&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Peroxide max. 0.001 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité