Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyle acétate ≥98.0% (par GC) solvant de séquençage

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester

Q0040-500ML
TCIAQ0040-500MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAQ0040-500ML
Ethyle acétate ≥98.0% (par GC) solvant de séquençage
Ethyl acetate


Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –3°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 14,03757
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7e93cb8286e77447262b033d184bad8838bba14&vid=622636e0bd6d3e3736edc65772d1e2254c5ae7b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Water max. 0.05 %
Peroxide max. 0.5 ppm
Aldehyde max. 0.5ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité