Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide trifluoroacétique ≥99.0% (par analyse titrimétrique) réactif de séquençage

Fournisseur: TCI
Danger

Q0053-25ML
TCIAQ0053-25MLEA 61.6 EUR InStock
TCIAQ0053-25ML
Acide trifluoroacétique ≥99.0% (par analyse titrimétrique) réactif de séquençage
Acide trifluoroacétique


Formule: C₂HF₃O₂
Point d'ébullition: 71,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,5351 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
ONU: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 14,09681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=138549c41fa521ad9e755511c7f8483acb5e20a7&vid=fdc0b10b610bc02d6be84bfd961e0775a08265bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.07 (280nm)
Aldehyde max. 0.5 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité