Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide heptafluorobutyrique ≥99.0% (par analyse titrimétrique) réactif de séquençage

Fournisseur: TCI
Danger

Q0054-25G
TCIAQ0054-25GEA 125 EUR InStock
TCIAQ0054-25G
Acide heptafluorobutyrique ≥99.0% (par analyse titrimétrique) réactif de séquençage
Acide heptafluorobutyrique


Formule: C₄HF₇O₂
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: –20°C
Numéro MDL: MFCD00004171
Numéro CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité