Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Quinazoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

Q0055-1G
TCIAQ0055-1GEA 106 EUR InStock
TCIAQ0055-1G
Quinazoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Quinazoline


Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Numéro MDL: MFCD00006712
Numéro CAS: 253-82-7
EINECS: 205-965-3
Merck Index: 14,08053
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9babf66b1e8952248fc8f61d201fb4c66f13d02&vid=e9babf66b1e8952248fc8f61d201fb4c66f13d02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité