Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ-Quaterthiophene

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2':5',2'':5'',2'''-Quaterthiophene

Q0078-100MG
TCIAQ0078-100MGEA 78.1 EUR InStock
TCIAQ0078-100MG
ɑ-Quaterthiophene
alpha-Quaterthiophene


Formule: C₁₆H₁₀S₄
MW: 330,50 g/mol
Point de fusion: 216°C
Numéro MDL: MFCD03094036
Numéro CAS: 5632-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Lambda max. 390.0 ~ 394.0 nm (CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité