Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-quinoléinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

Q0089-1G
TCIAQ0089-1GEA 170 EUR InStock
TCIAQ0089-1G
Acide 5-quinoléinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-quinoléinecarboxylique


Formule: C₁₀H₇NO₂
Point de fusion: 342°C
Numéro MDL: MFCD00047608
Numéro CAS: 7250-53-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité