Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Reinecke's salt monohydrate

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ammonium reineckate, Ammonium diamminetetrathiocyanatochromate(III) monohydrate

R0004-25G
TCIAR0004-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAR0004-25G
Reinecke's salt monohydrate
Reinecke's salt monohydrate


Formule: C₄H₁₀CrN₇S₄·1H₂O
MW: 354,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150925
Numéro CAS: 13573-17-6
EINECS: 237-003-3
Merck Index: 14,08128
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57fad261c67c7f4c569b471b422543d75ab321c0&vid=57fad261c67c7f4c569b471b422543d75ab321c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Absorbance min. 0.400 (2 g/L, H2O, 518.0 to 522.0 nm)
Sensitiveness to pass test
Precipitate capacity to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité