Tropaeolin O
Fournisseur: TCI
R0010-1G
TCIAR0010-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAR0010-1G
Tropaeolin O
Tropaeolin O
Formule: C₁₂H₉N₂O₅SNa
Numéro MDL: MFCD00007499
Numéro CAS: 547-57-9
EINECS: 208-924-8
Merck Index: 14,09775
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Absorbance min. 0.470 (5mg/L, pH 10.6 buffer sol., 428.0 to 432.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %
Ignition residue (Sulfate) 15.0 to 40.0 % (after drying)
Transition interval (pH) (yellow)11.0 ~ 12.8 (yellowish orange)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité