Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rutin hydrate ≥94.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

R0035-25G
TCIAR0035-25GEA 44 EUR InStock
TCIAR0035-25G
Rutin hydrate ≥94.0% (par HPLC, analyse par titration)
Rutin hydrate


Formule: C₂₇H₃₀O₁₆
MW: 610,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006830
Numéro CAS: 207671-50-9
EINECS: 205-814-1
Merck Index: 14,08304
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.0 to 8.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité