Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium

Fournisseur: TCI

R0039-25G
TCIAR0039-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAR0039-25G
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium


Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Point d'ébullition: ? 200 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00012665
Numéro CAS: 989-38-8
EINECS: 213-584-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d425689b9e6dc5eecde0dfc5378eeec8d6e7ccc&vid=6d425689b9e6dc5eecde0dfc5378eeec8d6e7ccc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Amber to Brown to Dark green powder to crystal
Lambda max. 525.0 to 529.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.450 (2.5mg/L, H2O, 525.0 to 529.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité