Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl ricinoleate ≥80.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ricinoleic Acid Ethyl Ester, Ricinolic Acid Ethyl Ester

R0049-25ML
TCIAR0049-25MLEA 59.4 EUR InStock
TCIAR0049-25ML
Ethyl ricinoleate ≥80.0% (par GC)
Ethyl ricinoleate


Formule: C₂₀H₃₈O₃
MW: 326,52 g/mol
Point d'ébullition: 258°C
Numéro MDL: MFCD00037812
Numéro CAS: 55066-53-0
EINECS: 259-462-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité