Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroxymethanesulfinate de sodium dihydraté ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

R0053-500G
TCIAR0053-500GEA 26.4 EUR InStock
TCIAR0053-500G
Hydroxymethanesulfinate de sodium dihydraté ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Hydroxymethanesulfinate de sodium dihydraté


Formule: CH₃NaO₃S·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00040426
Numéro CAS: 149-44-0
EINECS: 205-739-4
Merck Index: 14,08620
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cab69ad17965231feeca5f94f3fe21e29a1ebbb&vid=5cab69ad17965231feeca5f94f3fe21e29a1ebbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité