Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5,6-Tétraoxocyclohex-1-ène-1,2-ylenate de dipotassium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

R0058-1G
TCIAR0058-1GEA 119 EUR InStock
TCIAR0058-1G
3,4,5,6-Tétraoxocyclohex-1-ène-1,2-ylenate de dipotassium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
3,4,5,6-Tétraoxocyclohex-1-ène-1,2-ylenate de dipotassium


Formule: C₆K₂O₆
Numéro MDL: MFCD00001649
Numéro CAS: 13021-40-4
EINECS: 235-881-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913109918e2f9ca2f36d30e18437292f5e66bcab&vid=913109918e2f9ca2f36d30e18437292f5e66bcab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Sensitiveness to pass test (The analysis suitability as titration indicator of Ba)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité