Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rutinose ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

R0062-100MG
TCIAR0062-100MGEA 904 EUR InStock
TCIAR0062-100MG
Rutinose ≥95.0% (par HPLC)
Rutinose


Formule: C₁₂H₂₂O₁₀
MW: 326,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00161473
Numéro CAS: 90-74-4
EINECS: 202-014-4
Merck Index: 14,08305
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D -0.5 to -1.5 deg (C=4, H2O) (after 24hrs)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité