Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetra-O-acetyl-β-D-ribopyranose ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

R0065-1G
TCIAR0065-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAR0065-1G
Tetra-O-acetyl-β-D-ribopyranose ≥98.0% (par GC)
Tetra-O-acetyl-beta-D-ribopyranose


Formule: C₁₃H₁₈O₉
MW: 318,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006596
Numéro CAS: 4049-34-7
EINECS: 223-750-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -54.0 to -56.0 deg (C=5,methanol)
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité