1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
R0070-5G
TCIAR0070-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAR0070-5G
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₁₂H₂₁N
Point de fusion: 375°C
Numéro MDL: MFCD00072023
Numéro CAS: 1501-84-4
Merck Index: 14,08224
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité