Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhodium 5% sur carbone humidifié avec environ 55% d'eau

Fournisseur: TCI
Danger

R0075-1G
TCIAR0075-1GEA 55 EUR InStock
TCIAR0075-1G
Rhodium 5% sur carbone humidifié avec environ 55% d'eau
Rhodium


Formule: Rh
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
ONU: 1378
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Content (Rhodium) 4.9 to 5.1 % (calcd.on dried substance)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité