Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-L-Ribofuranose-1-acetate 2,3,5-tribenzoate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-L-ribofuranose

R0080-1G
TCIAR0080-1GEA 119 EUR InStock
TCIAR0080-1G
β-L-Ribofuranose-1-acetate 2,3,5-tribenzoate ≥98.0% (par HPLC)
beta-L-Ribofuranose-1-acetate 2,3,5-tribenzoate


Formule: C₂₈H₂₄O₉
MW: 504,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114304
Numéro CAS: 3080-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0c3e936993ec603d8343d5878d41ca36ffddb79&vid=bd124f23e56128d40e57a1ff7803ca18dda9e76c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -26.0 deg (C=1, Pyridine)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité