ɑ-D-Ribose-1,5-bis(phosphate) tetrasodium salt
Fournisseur: TCI
R0082-5MG
TCIAR0082-5MGEA 487 EUR InStock
TCIAR0082-5MG
ɑ-D-Ribose-1,5-bis(phosphate) tetrasodium salt
alpha-D-Ribose-1,5-bis(phosphate) tetrasodium salt
Formule: C₅H₁₂O₁₁P₂
MW: 398,01 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 113599-17-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d027cfe92e55c37387fc46071ed382d5194857&vid=25d027cfe92e55c37387fc46071ed382d5194857&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité