Ruthenium(II) nitrosyl chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trichloronitrosylruthenium(II), Ruthenium(II) nitrosylchloride
R0086-1G
TCIAR0086-1GEA 312 EUR InStock
TCIAR0086-1G
Ruthenium(II) nitrosyl chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Ruthenium(II) nitrosyl chloride
Formule: Ru(NO)Cl₃
MW: 237,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00049765
Numéro CAS: 18902-42-6
EINECS: 242-651-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.0 to 9.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité