Rhapontigenin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-5-(3-Hydroxy-4-methoxystyryl)benzene-1,3-diol, 3,3',5-Trihydroxy-4'-methoxy-trans-stilbene, trans-1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethylene
R0089-100MG
TCIAR0089-100MGEA 223 EUR InStock
TCIAR0089-100MG
Rhapontigenin ≥98.0% (par GC)
Rhapontigenin
Formule: C₁₅H₁₄O₄
MW: 258,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017718
Numéro CAS: 500-65-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité