Rapamycin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3S,6R,7E,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S,23S,26R,27R,34aS)-9,10,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,34a-Hexadecahydro-9,27-dihydroxy-3-[(1R)-2-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethyl]-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-23,27-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine-1,5,11,28,29(4H,6H,31H)-pentone
R0097-25MG
TCIAR0097-25MGEA 77 EUR InStock
TCIAR0097-25MG
Rapamycin ≥98.0% (par HPLC)
Rapamycin
Formule: C₅₁H₇₉NO₁₃
MW: 914,19 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867594
Numéro CAS: 53123-88-9
Merck Index: 14,08114
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 1.20 to 1.70 %
Specific rotation [a]20/D -145 to -155 deg (C=0.2, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité