Rocuronium bromide ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
R0099-100MG
TCIAR0099-100MGEA 99 EUR InStock
TCIAR0099-100MG
Rocuronium bromide ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Rocuronium bromide
Formule: C₃₂H₅₃BrN₂O₄
Point de fusion: 169°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867768
Numéro CAS: 119302-91-9
Merck Index: 14,08246
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93d65b8278d95a0373a898d306ab2342c96f4bd6&vid=93d65b8278d95a0373a898d306ab2342c96f4bd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D +28.5 to +32.0 deg (C=1, 0.05mol/L HCl) (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité