Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ru-Re(FPh)

Fournisseur: TCI
Attention

R0100-50MG
TCIAR0100-50MGEA 326 EUR InStock
TCIAR0100-50MG
Ru-Re(FPh)
Ru-Re(FPh)


Formule: C₈₆H₇₀F₂₄N₈O₂P₅ReRu
Numéro CAS: 1471276-06-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Functionality test to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité