Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Racecadotril ≥99.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzyl N-[3-(Acetylthio)-2-benzylpropionyl]glycinate, Acetorphan, N-[3-(Acetylthio)-2-benzylpropionyl]glycine Benzyl Ester

R0103-1G
TCIAR0103-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAR0103-1G
Racecadotril ≥99.0% (par HPLC, azote total)
Racecadotril


Formule: C₂₁H₂₃NO₄S
MW: 385,48 g/mol
Point de fusion: 89°C
Numéro MDL: MFCD00865520
Numéro CAS: 81110-73-8
Merck Index: 14,08090
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité