Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhynchophylline ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

R0105-25MG
TCIAR0105-25MGEA 238 EUR InStock
TCIAR0105-25MG
Rhynchophylline ≥98.0% (par HPLC)
Rhynchophylline


Formule: C₂₂H₂₈N₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00221748
Numéro CAS: 76-66-4
Merck Index: 14,08197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d4d046581cc2619e296b046f2fe364d6c6d39e3&vid=4d4d046581cc2619e296b046f2fe364d6c6d39e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 200.0 to 208.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -25.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité