Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhododendrol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

R0121-1G
TCIAR0121-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAR0121-1G
Rhododendrol ≥98.0% (par GC)
Rhododendrol


Formule: C₁₀H₁₄O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01117650
Numéro CAS: 69617-84-1
EINECS: 274-056-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90b8b92b3f435b75cbc1e5ea51fe607bcb5f102f&vid=90b8b92b3f435b75cbc1e5ea51fe607bcb5f102f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité