Rosuvastatin calcium salt ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
R0180-200MG
TCIAR0180-200MGEA 88 EUR InStock
TCIAR0180-200MG
Rosuvastatin calcium salt ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Rosuvastatin calcium salt
Formule: C₂₂H₂₇FN₃O₆S·¹/₂Ca
Point de fusion: 160°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04112702
Numéro CAS: 147098-20-2
Merck Index: 14,08270
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd6387b471437759fd7360cc3312748493df2f20&vid=a0faf79fc3b760f080680a89ff5bb7a36bc22d2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité