Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhodamine 590 chloride ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Basic Red 1:1

R0187-5G
TCIAR0187-5GEA 164 EUR InStock
TCIAR0187-5G
Rhodamine 590 chloride ≥90.0% (par HPLC)
Rhodamine 590 chloride


Formule: C₂₇H₂₉ClN₂O₃
MW: 464,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD01114540
Numéro CAS: 3068-39-1
EINECS: 221-326-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Lambda max. 524.0 to 528.0 nm (2mg/L H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,800 (2mg/L H2O, 524.0 to 528.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité