Rhodamine 700 ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
R0189-200MG
TCIAR0189-200MGEA 184 EUR InStock
TCIAR0189-200MG
Rhodamine 700 ≥90.0% (par HPLC)
Rhodamine 700
Formule: C₂₆H₂₆ClF₃N₂O₅
MW: 538,95 g/mol
Point de fusion: 205°C
Numéro CAS: 63561-42-2
EINECS: 264-312-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Lambda max. 643.0 to 651.0 nm (ethanol)
Molar extinction coefficient min. 90000 (ethanol, 643.0 ~ 651.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité