Rhodamine 800 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
R0190-200MG
TCIAR0190-200MGEA 183 EUR InStock
TCIAR0190-200MG
Rhodamine 800 ≥98.0% (par HPLC)
Rhodamine 800
Formule: C₂₆H₂₆ClN₃O₅
Numéro MDL: MFCD00467020
Numéro CAS: 137993-41-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5aa6a1c4c43e6b390ee89cb74ee397d9ceccf972&vid=5aa6a1c4c43e6b390ee89cb74ee397d9ceccf972&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Lambda max. 677.0 to 681.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 2000 (MeOH, 677 to 681 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité