Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ribostamycin sulphate ≥90.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

R0194-1G
TCIAR0194-1GEA 337 EUR InStock
TCIAR0194-1G
Ribostamycin sulphate ≥90.0% (sur base azote total)
Ribostamycin sulphate


Formule: C₁₇H₃₄N₄O₁₀·H₂SO₄
MW: 552,55 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057496
Numéro CAS: 53797-35-6
EINECS: 258-783-1
Merck Index: 14,08206
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4ffc61ee1803dc4c9902a04e3972a54c9cb9a29&vid=24f06b647a5c0ffaa755f64193c25c1d8b11ac04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D +41.0 to +45.0 deg (C=1,H2O)
Drying loss max. 5.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité