Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Résazurine solution pour test de prolifération cellulaire, prêt-à-l'emploi

Fournisseur: TCI

R0195-25ML
TCIAR0195-25MLEA 117 EUR InStock
TCIAR0195-25ML
Résazurine solution pour test de prolifération cellulaire, prêt-à-l'emploi
Résazurine


Formule: C₁₂H₇NO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 550-82-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Purple clear liquid
Correlation between fluorescence and cell number to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité