Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rifapentine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

R0198-500MG
TCIAR0198-500MGEA 402 EUR InStock
TCIAR0198-500MG
Rifapentine ≥98.0% (par HPLC)
Rifapentine


Formule: C₄₇H₆₄N₄O₁₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866806
Numéro CAS: 61379-65-5
EINECS: 262-743-9
Merck Index: 14,08219
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité